Merck
SYNF724000
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F724000, filtering flask with outer joint
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,490
¥19,490
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,490
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥19,490
Check Cart for Availability
物質
flat bottom flask
glass flask
ジョイント
joint: ST/NS neck24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F724000
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)