Merck
SYNF461050
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
別名:
Synthware F461050, round flask with side arm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,110
¥17,110
出荷予定日2025年4月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,110
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥17,110
出荷予定日2025年4月25日
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F461050
キャパシティ
50 mL
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)