Merck
SYNF454250
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and PTFE stopper
別名:
Synthware F454250, glass separatory funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,480
¥22,480
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,480
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥22,480
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F454250
キャパシティ
250 mL
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)