Merck
SYND191922
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware D191922, glass distilling receiver
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
¥19,900
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D191922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)