Merck
SYNF321010
Synthware pear shaped flask
10 mL, joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware F321010, glass column, column with stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,897
¥3,897
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,897
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥3,897
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F321010
キャパシティ
10 mL
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)