Merck
SYNF318100
Synthware recovery flask
100 mL, joint: ST/NS 29/42
別名:
Synthware F318100, oval shape flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,475
¥4,475
出荷予定日2025年5月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,475
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥4,475
出荷予定日2025年5月26日
物質
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS29/42
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F318100
キャパシティ
100 mL
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)