Merck
SYNF301910
Synthware single-neck round-bottom flask
10 mL, joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware F301910, glass round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,227
¥3,227
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,227
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥3,227
カートの在庫状況を確認する
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F301910
キャパシティ
10 mL
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)