Merck
SYNC398060C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 610 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
別名:
Synthware C398060C, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,850
¥54,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,850
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
¥54,850
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C398060C
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
73.0 mm × 610 mm
キャパシティ
1000 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)