Merck
SYNC372630
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
別名:
Synthware C372630, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,570
¥25,570
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,570
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
¥25,570
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C372630
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
20.0 mm × 305 mm
キャパシティ
250 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)