Merck
SYNC362630
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
別名:
Synthware C362630, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,980
¥15,980
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,980
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥15,980
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C362630
内径
20.0 mm
L
305 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What type of PTFE are you using? ePTFE or sPTFE. We need a high airflow?
    1 回答
    1. The manufacturer states that this column comes with a Teflon stopcock. Teflon is a rigid, more dense form of PTFE and would be considered sintered.