Merck
SYNC314125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
別名:
Synthware C314125, coil-type condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,510
¥33,510
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,510
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥33,510
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C314125
全体高
300 mm
コイル長
125 mm
ホースサイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)