Merck
SYNC209180
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
別名:
Synthware C209180, Straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,770
¥15,770
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,770
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥15,770
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C209180
ジャケット長
180 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)