Merck
SYNC154100
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
別名:
Synthware C154100, glass West condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,580
¥12,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,580
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥12,580
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C154100
ジャケット長
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)