Merck
SYNC109130
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 19/22, L 130 mm
別名:
Synthware C109130, distilling column, fractional column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,930
¥10,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,930
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥10,930
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C109130
L
130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)