Merck
SYNB262924
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware B262924, mineral oil bubbler
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,330
¥14,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥14,330
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware B262924
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With small ball joints to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)