Merck
SYNA902440
Synthware Claisen distillation adapter with compression cap thermometer port
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A902440, Glass Distillation Adapter Claisen Thermometer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,600
¥16,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥16,600
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A902440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With threaded thermometer port, supplied complete with Nylon cap and Viton® O-ring to accommodate 6-7.5 mm O.D. thermometer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)