Merck
SYNA351922
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22, side joint: 19/22, side arm angle: 75 deg
別名:
Synthware A351922, vacuum adapter, distillation adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS19/22
side joint: 19/22
joint: ST/NS top19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A351922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.