Merck
SYNA771410
Synthware inlet/thermometer adapter
joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware A771410, thermometer inlet adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,897
¥3,897
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,897
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥3,897
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
A771410
関連するカテゴリー
詳細
Synthware inlet or thermometer adapter with a compression cap and a Viton® O-ring to form a tight seal. Cap accommodates a 5.0-7.5mm O.D. plain stem thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring. For microscale applications. To use as syringe port, replace O-ring with PTFE-lined septum.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)