Merck
SYNA252414
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A252414, glass connecting adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,526
¥4,526
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,526
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥4,526
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A252414
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)