Merck
SYNA232424
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A232424, rotary evaporator bump trap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,060
¥22,060
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,060
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥22,060
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A232424
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)