Merck
SLWSST303K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
T-Key bore, bore 2.5 mm , key
別名:
Pyrex, SciLabware SST303K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
SST303K
SciLabware
2.5 mm , key
栓直径
18.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
  • Supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)