Merck
SLW443042N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
125 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 443042N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
製品SLW443042Nは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PTFE key
glass stopper (hollow)
ジョイント
joint stopper19/26
メーカー/製品名
443042N
SciLabware
キャパシティ
125 mL
125 mL
栓穴
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)