Merck
SLW3720/02M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 1
別名:
Pyrex, SciLabware 3720/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
3720/02M
SciLabware
キャパシティ
1000 mL
1000 mL
ディスク直径
120 mm
ポアサイズ
grade 1 porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The 120mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)