Porosity 3 corresponds to a pore size range of 16-40 microns.
製品SLW3680/06Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
3680/06M
SciLabware
ディスク直径
40 mm
ポアサイズ
grade 3 porosity
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
- Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
- With integral glass sintered disc
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)