SLW365002M
SLW3650/02M
別名:
Pyrex, SciLabware 3650/02M
1 of 10
Z247073
Coors™ Gooch crucible
Supelco
1.09439
Buffer solution
Z247081
1.09435
Sigma-Aldrich
Z740643
Aldrich® Essentials desiccator
B5020
バッファー、標準品
Z247170
クアーズ™磁器るつぼ
1.09432
SYNF773030M
Synthware™ Gooch low form crucible
1.09438
borosilicate glass
3650/02MSciLabware
20 mm
grade 1 porosity
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.