Merck
SLW2115/04M
Pyrex® Weighing scoop
6 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 2115/04M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
製品SLW2115/04Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 2115/04M
全長
85 mm
キャパシティ
6 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)