製品SLW1626/10Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1626/10M
外径 × L
16 mm × 125 mm
キャパシティ
15 mL
チューブ直径
16 mm
壁厚
1.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Conforms to ISO 4142
- Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
- Lower replacement costs
- Improved user safety
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ