Merck
SLW1620/02M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
4 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1620/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
製品SLW1620/02Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1620/02M
外径 × L
10 mm × 75 mm
キャパシティ
4 mL
4 mL
チューブ直径
10 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
特徴および利点
  • Conforms to ISO 4142
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Allows use at temperatures up to 500°C
  • Excellent resistance to chemical attack
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)