Merck
SLW1015/14D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
400 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1015/14D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
製品SLW1015/14Dは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
graduated
メーカー/製品名
1015/14D
SciLabware
H
130 mm
外径
70 mm
キャパシティ
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is diameter of this biker?
    1 回答
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, the outer diameter of the beaker is 70 mm.