Merck
SIK4113-30
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-heptadecafluorononadecyltriethoxysilane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,980
1 G
¥81,090
¥26,980
出荷予定日2025年5月04日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,980
1 G
¥81,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H37F17O3Si
分子量:
736.62
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥26,980
出荷予定日2025年5月04日
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
アプリケーション
These products are used to form water repellent surface coating and/or lubricated surfaces on silicon, silicon oxide, etc.
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The silane group provide a linker to covalently bond to silicon and silicon oxide surfaces.
The methoxy groups are more reactive than the ethoxy ones, but they release methanol instead of ethanol for ethoxy groups.
法的情報
Product of SiKEMIA
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK4113-30-250MG:
SIK4113-30-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)