Merck
QBD10289
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-MAL
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥46,400
1000 MG
¥126,000
¥46,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥46,400
1000 MG
¥126,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O15
CAS番号:
分子量:
710.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
reagent type: linker
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O15/c1-38-8-9-40-12-13-42-16-17-44-20-21-46-24-25-48-28-29-49-27-26-47-23-22-45-19-18-43-15-14-41-11-10-39-7-5-33-30(35)4-6-34-31(36)2-3-32(34)37/h2-3H,4-29H2,1H3,(H,33,35)
InChI Key
OVCDVKBUIQUWMR-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
The m-dPEG®12-MAL provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®12-MAL reacts with free sulfhydryls in a rapid, highly specific reaction in aqueous media at pH 6.5-7.5.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)