Merck
QBD10195
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-MAL
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥41,800
¥41,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥41,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H71N5O16S
分子量:
922.09
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥41,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O
InChI Key
FMIDVLYXFRCQAD-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Biotin-dPEG®11-MAL takes advantage of the well-known, specific Michael reaction between a maleimide group and a free sulfhydryl to allow site-specific biotin labeling of molecules in aqueous media within the pH range of 6.5 – 7.5. The single molecular weight dPEG® spacer (50.5 Å) provide precise spacing between the biotin moiety and the labeled molecule. The dPEG® spacer imparts water solubility to the labeled molecule while reducing immunogenicity, aggregation, and precipitation of labeled biomolecules or other labeled compounds.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)