Merck
QBD10262
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-NHS ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,500
¥32,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H55NO16
分子量:
685.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C30H55NO16/c1-35-6-7-37-10-11-39-14-15-41-18-19-43-22-23-45-26-27-46-25-24-44-21-20-42-17-16-40-13-12-38-9-8-36-5-4-30(34)47-31-28(32)2-3-29(31)33/h2-27H2,1H3
InChI Key
ZMXRHHJWXLKMTL-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
The m-dPEG®12-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®12-NHS (N-hydroxysuccinimide) ester reacts with amines.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)