Merck
746207
Sigma-Aldrich
マレイミド-PEG8-スクシンイミジルエステル
別名:
マレイミドPEG8サクシニミジルエステル, 31-(2,5-ジヒドロ-2,5-ジオキソ-1H-ピロール-1-イル)-29-オキソ-4,7,10,13,16,19,22,25-オクタオクサ-28-アザヘントリアコンタン酸2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステル, マレイミド-PEG8-NHS エステル, 31-(2,5-ジヒドロ-2,5-ジオキソ-1H-ピロール-1-イル)-29-オキソ-4,7,10,13,16,19,22,25-オクタオキサ-28-アザヘントリアコンタン酸2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステル, マレイミド-PEG8-NHSエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥37,100
250 MG
¥56,300
¥37,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥37,100
250 MG
¥56,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H47N3O15
CAS番号:
分子量:
689.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥37,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
NHS ester
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C30H47N3O15/c34-25(5-8-32-26(35)1-2-27(32)36)31-7-10-41-12-14-43-16-18-45-20-22-47-24-23-46-21-19-44-17-15-42-13-11-40-9-6-30(39)48-33-28(37)3-4-29(33)38/h1-2H,3-24H2,(H,31,34)
InChI Key
MTPWCXBUZLEBDD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
アミン含有化合物とスルフヒドリル含有化合物または生体分子との結合のためのエチレンオキシドスペーサーを持つヘテロ二機能性架橋剤です。マレイミド官能基はスルフヒドリルと反応し、サクシニミジルエステル基はアミンと反応します。スペーサー長は39.2オングストロームです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
746207-50MG:
746207-250MG:
746207-BULK:
746207-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph L Watson et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
Protein micropatterning allows proteins to be precisely deposited onto a substrate of choice and is now routinely used in cell biology and in vitro reconstitution. However, drawbacks of current technology are that micropatterning efficiency can be variable between proteins and