Merck
Q50158
リチウム-6Li2炭酸塩
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
別名:
炭酸リチウム-6Li2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6Li2CO3
CAS番号:
分子量:
72.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥95 atom % 6Li
mp
720 °C (lit.)
質量シフト
M-2
SMILES記法
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Q50158-VAR:
Q50158-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)