Merck
PCL5000
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
5 μm average diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥59,700
¥59,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥59,700
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥59,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
平均直径
5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.