安全性情報
PCL30K
Sigma-Aldrich
PCL Microspheres
30 μm average diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥60,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
平均直径
30 μm
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
アプリケーション
Plain PCL particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PCL particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery. Degradation rate of PCL is slower than PLGA
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PCL30K-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.