Merck
900288
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
別名:
PCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(C6H10O2)nCH3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
chunks or granules (chips)
品質水準
粘度
2.2 dL/g
転移温度
Tm 56-61 °C
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
900288-5G:
900288-VAR:
900288-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.