Merck
P49856
Sigma-Aldrich
1,3-ペンタジエン, cis体およびtrans体混合物
technical grade, 90%
別名:
1,3-ペンタジエン, ピペリレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
68.12
Beilstein:
1523657
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
蒸気密度
2.4 (vs air)
蒸気圧
6.56 psi ( 20 °C)
アッセイ
90%
expl. lim.
7 %
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
密度
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シクロペンテンを含有します。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.2 °F
引火点(℃)
-29 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
P49856-100ML:
P49856-10ML:
P49856-1L:
P49856-BULK:
P49856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)