Merck
P12804
Sigma-Aldrich
1,10-フェナントロリン 一水和物
≥99%
別名:
o-フェナントロリン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2 · H2O
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
4008096
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99%
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES記法
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI Key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
銅と複合体を形成するとヌクレアーゼ活性を示します。この活性は、DNA-タンパク質間相互作用の研究に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
メタロプロテアーゼのインヒビターです。鉄、亜鉛などの二価金属イオンをキレートします。有効濃度は1~10 mMです。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P12804-5G:
P12804-BULK:
P12804-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing Yuan et al.
Nature chemical biology, 5(10), 765-771 (2009-09-08)
Studies of gene function and molecular mechanisms in Plasmodium falciparum are hampered by difficulties in characterizing and measuring phenotypic differences between individual parasites. We screened seven parasite lines for differences in responses to 1,279 bioactive chemicals. Hundreds of compounds were
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the