Merck
OTV000915
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-2-(4-propionylphenoxy)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥48,600
¥48,600
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥48,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO3
分子量:
263.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥48,600
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(COC1=CC=C(C=C1)C(CC)=O)N(CC)CC
InChI
1S/C15H21NO3/c1-4-14(17)12-7-9-13(10-8-12)19-11-15(18)16(5-2)6-3/h7-10H,4-6,11H2,1-3H3
InChI Key
AMKLXXIOURPCKH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)