Merck
OTV000881
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥48,600
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥48,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2S
CAS番号:
分子量:
236.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NC1=C(C(OC)=O)SC2=C1C(C)=CC(C)=N2
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-5-4-6(2)13-10-7(5)8(12)9(16-10)11(14)15-3/h4H,12H2,1-3H3
InChI Key
ZMZJLJJFYBUPKH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)