Merck
OTV000871
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(2-chloroacetamido)-5-phenylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥38,000
¥38,000
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥38,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14ClNO3S
分子量:
323.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥38,000
出荷予定日2025年4月24日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(OCC)C1=C(NC(CCl)=O)SC(C2=CC=CC=C2)=C1
InChI
1S/C15H14ClNO3S/c1-2-20-15(19)11-8-12(10-6-4-3-5-7-10)21-14(11)17-13(18)9-16/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
XHFJPAMUWIGAKH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)