Merck
OTV000530
Sigma-Aldrich
4-[({2-[(4-Fluorophenyl)amino]-2-oxoethyl}thio)methyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14FNO3S
分子量:
319.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1CSCC(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
InChI
1S/C16H14FNO3S/c17-13-5-7-14(8-6-13)18-15(19)10-22-9-11-1-3-12(4-2-11)16(20)21/h1-8H,9-10H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI Key
IRRMCEDRCRRSQU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
OTV000530-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)