Merck
OTV000432
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-methyl-N-(1-methylpiperidin-4-yl)-4-phenylthiazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥48,600
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥48,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N4OS
分子量:
330.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥48,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C(N(C)C1CCN(C)CC1)C2=C(C3=CC=CC=C3)N=C(N)S2
InChI
1S/C17H22N4OS/c1-20-10-8-13(9-11-20)21(2)16(22)15-14(19-17(18)23-15)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,8-11H2,1-2H3,(H2,18,19)
InChI Key
REUBVDHQRHVXME-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
OTV000432-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)