Merck
OTV000264
Sigma-Aldrich
6,7-ジメトキシ-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
N1CCc2c(cc(c(c2)OC)OC)C1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2/h5-6,12H,3-4,7H2,1-2H3
InChI Key
CEIXWJHURKEBMQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Otava製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiabing Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(24), 7724-7730 (2013-05-17)
The lithiation of N-tert-butoxycarbonyl (N-Boc)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline was optimized by in situ IR (ReactIR) spectroscopy. Optimum conditions were found by using n-butyllithium in THF at -50 °C for less than 5 min. The intermediate organolithium was quenched with electrophiles to give 1-substituted 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines. Monitoring
Ken-ichi Umehara et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(7), 1427-1433 (2009-04-11)
(-)-N-{2-[(R)-3-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)piperidino]ethyl}-4-fluorobenzamide (YM758), a novel "funny" If current channel (If channel) inhibitor, is developed as a treatment for stable angina and atrial fibrillation. In this study, the pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) relationship after intravenous administration of YM758 to tachycardia-induced dogs was investigated and
S A Barker et al.
Biochemical pharmacology, 30(17), 2461-2468 (1981-09-01)
Gas chromatographic/mass spectrometric data are presented which demonstrate the presence of 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (DHTIQ) as a normal constituent of rat brain. The level of DHTIQ was calculated to be 10.0 +/- 3.0 ng/g wet weight (+/- S.D., N = 9) of
The effect of an isoquinoline analogue on voluntary ethanol ingestion in rats.
S Naeger et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 34, 35-37 (1991-01-01)