Merck
O9301
Sigma-Aldrich
Oxamic acid hydrazide
99%
別名:
‘Semioxamazide’
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCONHNH2
CAS番号:
分子量:
103.08
Beilstein:
1751846
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)C(N)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent for aldehydes and ketones.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
O9301-100G:
O9301-25G:
O9301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)