Merck
NORS59008
Norell® Select Series 5 mm NMR チューブ
frequency 900 MHz
別名:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥33,400
¥33,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥33,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥33,400
Check Cart for Availability
物質
colorless tube
glass tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-900-8
パラメーター
900 MHz frequency
L
8 in.
外径 × 内径
5 mm × 4.2 mm
キャンバー
±0.003 mm
同心性
±0.002 mm
チューブ直径
8 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes is specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
特徴および利点
  • Norell® Select Series NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
  • The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
  • Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
  • Compatible with new-generation lab automation systems.
  • Features a NorLoc cap for sample protection during critical applications.
法的情報
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)