Merck
NORS35007
Norell® Select Series 3 mm NMRチューブ
frequency 500 MHz, L 7 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥8,197
¥8,197
単価¥10,930割引25%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥8,197
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
NB.41
¥8,197
単価¥10,930割引25%
在庫あり詳細
物質
colorless tube
glass tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-3-500-7
パラメーター
500 MHz frequency
L
7 in.
外径 × 内径
3 mm × 2.4 mm
キャンバー
±0.013 mm
同心性
±0.005 mm
チューブ直径
3 mm
壁厚
0.58 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell Select Series NMRチューブは、ASTMタイプ 1 クラスA ガラスで作られており、高分解能NMR向けに特別にデザインされています。Select Seriesはスピニングまたはノンスピニング技術、低分子の構造解析、膜タンパク質の3-D同定に信頼のおけるパフォーマンスを示します。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)