Merck
GF24859031
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
別名:
SI617950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 248-590-31
L
100 mm
直径
5.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF24859031-1EA:
GF24859031-10EA:
GF24859031-2EA:
GF24859031-5EA:
試験成績書(COA)